17850
Ciprofloxacin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EPA 1694
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder or crystals
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
environmental
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
chave InChI
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemical structure: fluoroquinolone
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.