D1377
2,6-Diaminopimelic acid
≥98% (TLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinônimo(s):
2,6-Diaminoheptanedioic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2,6-Diaminopimelic acid, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
white to off-white
pf
~295 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in glucose minimal media for screening Bacillus subtilis(44)
- as a component of lysogeny broth (LB) agar for screening E coli transformants(45)
- as a standard in thin layer chromatography for the characterization of DAP isoforms from Streptomyces strains(46)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)