92591
DL-2,6-Diaminopimelic acid
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
rac.-DAP, DL-α,ε-Diaminopimelic acid, DL-2,6-Diaminoheptanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-2,6-Diaminopimelic acid, ≥95% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CCC[C@H](N)C(O)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
GMKMEZVLHJARHF-WHFBIAKZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)