Documentos Principais
CLS3738
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 3738
tamanho
24 wells
volume do poço
3.4 mL
volume de trabalho do poço
0.38-0.57 mL
cor
clear
adequação
suitable for (cell culture)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Certified nonpyrogenic
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)