CLS3736
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 6 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates, well plates
Selecione um tamanho
R$ 1.015,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.015,00
Produtos recomendados
Materiais
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
pkg of bulk pack
fabricante/nome comercial
Corning 3736
tamanho
6 wells
volume do poço
16.8 mL
volume de trabalho do poço
1.9-2.9 mL
cor
clear
adequação
suitable for (cell culture)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Certified nonpyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)