Documentos Principais
CLS430165
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 35 mm × 10 mm
Sinônimo(s):
petri dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
embalagem
sleeve of 20
fabricante/nome comercial
Corning 430165
P × A
35 mm × 10 mm
área da superfície
8 cm2
Características e benefícios
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)