CAS9D10APR
Cas9-D10A Nickase Protein
from Streptococcus pyogenes with D10A mutation, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Sinônimo(s):
Cas9 Nickase, Cas9D10A, Nickase Cas9
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
embalagem
pkg of 1 kit (3 components)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Highly specific
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Embalagem
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Componentes
- one vial of Cas9-D10A Nickase recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Princípio
Reconstituição
Outras notas
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
See the product in our recent article on bioRxiv Highly efficient and specific genome editing in human cells with paired CRISPR-Cas9 nickase ribonucleoproteins
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
RNAs-guia sintéticos para CRISPR e proteína Cas9 PURedit™ com garantias oferecem cortes localizados e especificidade líderes do setor
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Conteúdo relacionado
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.