Documentos Principais
62160
Supelco
Ácido linolênico
analytical standard
Sinônimo(s):
αα-Lnn, Ácido cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
278.43
Beilstein:
1727693
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
p.e.
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
pf
-11 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
oleic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
chave InChI
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Aplicação
Linolenic acid has been used in the semisynthesis of lipo-alkaloids derived from aconitine, which may act as anti-inflammatory agents.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um ácido graxo ω-3 que serve como precursor do ácido eicosapentaenoico (EPA), mas não do ácido docosa-hexaenoico. A conversão é maior em mulheres que em homens e por outro lado, o metabolismo de β-oxidação é maior em homens que em mulheres.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Palmitoleic acid analytical standard
Supelco
76169
Palmitoleic acid
Stearic acid analytical standard
Supelco
85679
Stearic acid
Arachidic acid analytical standard
Supelco
39383
Arachidic acid
Ácido linoleico
SAFC
39269
Ácido linoleico
16:0 Lyso PE Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Avanti
856705P
16:0 Lyso PE
Arachidonic acid analytical standard
Supelco
23401
Arachidonic acid
Semisynthesis and pharmacological investigation of lipo-alkaloids prepared from aconitine
Borcsa B, et al.
Fitoterapia, 82(3), 365-368 (2011)
Botond Borcsa et al.
Fitoterapia, 82(3), 365-368 (2010-11-16)
Processed aconite drugs are widely used in Eastern medicine as painkillers and antirheumatic agents. It is known that the traditional processing of aconite drugs increases the amount of lipo-alkaloids. In order to obtain information about the pharmacological potential of these
An Pan et al.
The American journal of clinical nutrition, 96(6), 1262-1273 (2012-10-19)
Prior studies of α-linolenic acid (ALA), a plant-derived omega-3 (n-3) fatty acid, and cardiovascular disease (CVD) risk have generated inconsistent results. We conducted a meta-analysis to summarize the evidence regarding the relation of ALA and CVD risk. We searched multiple
Gwendolyn Barceló-Coblijn et al.
Progress in lipid research, 48(6), 355-374 (2009-07-22)
There is little doubt regarding the essential nature of alpha-linolenic acid (ALA), yet the capacity of dietary ALA to maintain adequate tissue levels of long chain n-3 fatty acids remains quite controversial. This simple point remains highly debated despite evidence
Joel A Simon et al.
The American journal of clinical nutrition, 89(5), 1558S-1564S (2009-03-27)
alpha-Linolenic acid (ALA; 18:3n-3) has been associated inconsistently with an increased risk of prostate cancer. Additional studies have become available since the publication of 2 previous meta-analyses. The objective was to review the published data on the relation between ALA
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf