CAS9D10AGFPP
CMV-CAS9D10A-2A-GFP Plasmid
Sinônimo(s):
CAS9D10A Plasmid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
vial of 50 μL
concentração
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
gene repórter
GFP
Seleção
kanamycin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Use of Paired Cas9 Nickase + GFP for:
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Componentes
Please note, this product does not contain any guide RNA sequence. A pair of gRNA plasmids must be purchased separately through the Custom CRISPR paired nickase product tab.
forma física
Outras notas
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.