CAS9MRNA
Cas9 mRNA
Sinônimo(s):
CRISPR Cas9 mRNA
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
vial of 50 μL
concentração
500 ng/μL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características e benefícios
Componentes
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Princípio
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Conteúdo relacionado
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® é o principal fornecedor de tecnologias de edição e silenciamento gênicos, incluindo CRISPR, Cas9, RNA-guia sintético (sgRNA) e nucleases dedo de zinco (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).