Documentos Principais
CLS9944516
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 15.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
Selecione um tamanho
250 EA
R$ 502,00
1000 EA
R$ 692,00
R$ 502,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EA
R$ 502,00
1000 EA
R$ 692,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
R$ 502,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
descrição
bulk packed
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99445-16
D.E. × C
16 mm × 100 mm
capacidade
15.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Single-use culture tubes are convenience packed.
Aplicação
Pyrex® disposable culture tubes, rimless have been used in:
  • solid phase extraction (SPE) [1]
  • in the enrichment of phages that infect Marinomonas mediterranea [2]
Características e benefícios
  • Packed in convenient bulk packs that are simple to open and use
  • Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
  • Product does not contain animal-derived materials
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Estrogen-like effects in male goldfish co-exposed to fluoxetine and 17 alpha-ethinylestradiol
de Assis Silva
Environmental Science & Technology, 47, 5372-5382 (2013)
Isolation of phages infecting Marinomonas mediterranea by an enrichment protocol
Lucas-El
Bio-protocol, e2921-e2921 (2018)