C9017
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Sepharose™ conjugate, buffered aqueous suspension
Sinônimo(s):
ConA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Canavalia ensiformis
conjugado
Sepharose™ conjugate
forma
buffered aqueous suspension
contém
20% ethanol as preservative
Extensão da rotulagem
10-16 mg per mL
matriz
Sepharose 4B
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
1 atom
capacidade
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C