Documentos Principais
SMB00278
Sigma-Aldrich
Plumeride p-coumarate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.864,00
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.864,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H32O14
Número CAS:
Peso molecular:
616.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1C=C[C@]34OC(=O)C(=C4)[C@H](C)OC(=O)\C=C\c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C30H32O14/c1-14(41-21(33)8-5-15-3-6-16(32)7-4-15)18-11-30(44-27(18)38)10-9-17-19(26(37)39-2)13-40-28(22(17)30)43-29-25(36)24(35)23(34)20(12-31)42-29/h3-11,13-14,17,20,22-25,28-29,31-32,34-36H,12H2,1-2H3/b8-5+/t14-,17+,20+,22+,23+,24-,25+,28-,29-,30+/m0/s1
chave InChI
WBCMGDNFDRNGGZ-DEYYTONKSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)