Documentos Principais
748986
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-(phenyl-18O)
97 atom % 18O, 97% (CP)
Sinônimo(s):
trans-4-Hydroxycinnamic acid-(phenyl-18O)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H818OO2
Peso molecular:
166.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % 18O
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
214 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C/C1=CC=C([18OH])C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i10+2
chave InChI
NGSWKAQJJWESNS-SIPYLNGTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)