C7805
Monoclonal Anti-Collagen, Type III antibody produced in mouse
clone FH-7A, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Collagen III antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FH-7A, monoclonal
peso molecular
antigen 70 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1-4,000 using frozen sections of human skin
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable using a denatured-reduced preparation
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL3A1(1281)
rat ... Col3a1(84032)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2