Documentos
AB765P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-colágeno tipo I de camundongo
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Descrição geral
Cadeia de colágeno alfa-1(I) (UniProt: P11087; também conhecido como colágeno alfa-1 tipo I) é codificado pelo gene Col1a1 (também conhecido como Cola1) ( ID do gene: 12842) em espécies murinas. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo e representa 25% do conteúdo total de proteínas. É predominantemente sintetizada por fibroblastos. Entretanto, as células epiteliais também podem sintetizar pequenas quantidades de colágeno. A superfamília do colágeno inclui mais de 20 tipos diferentes de colágenos com pelo menos 38 cadeias polipeptídicas distintas. O colágeno tipo I é um tipo de colágeno fibrilar encontrado na pele, nos tendões, nos ligamentos e nos ossos e desempenha um papel importante na cicatrização de feridas. O colágeno tipo I é sintetizado com um peptídeo de sinal (aa 1-22) e um propeptídeo (aa 23-151), que são posteriormente clivados para produzir a forma madura (aa 152-1207). Ele é expresso em quase todos os tecidos conjuntivos e é o componente predominante da membrana intersticial. Ele se reúne em fibras que formam o arcabouço estrutural e mecânico de ossos, pele, tendões, córnea, paredes de vasos sanguíneos e outros tecidos conjuntivos. Demonstra-se que os heterotrimeros de duas cadeias α1(I) e uma α2(I) são a isoforma dominante do colágeno tipo I. Entretanto, homotrímeros de três cadeias α1(I) também foram relatados em tecidos fetais, tumores e em algumas lesões fibróticas. A isoforma homotrimérica demonstrou ser mais resistente à clivagem por colagenases. O colágeno tipo I sofre várias modificações pós-traducionais, algumas delas formadas durante sua síntese para garantir a competência mecânica das fibrilas e outras formadas em função do envelhecimento e de doenças, como a clivagem e a glicação, que geralmente resultam na redução da competência das fibrilas.
Colágeno tipo I extraído e purificado da pele de camundongo. O anticorpo apresenta menos de 0,1% de reatividade com os tipos II e IV de colágeno de camundongo e com os tipos I de colágeno humano, de rato e de galinha, além de 1,0% de reatividade com o tipo III de colágeno de camundongo.
Especificidade
O anticorpo apresenta menos de 0,1% de reatividade com os tipos II e IV de colágeno de camundongo e com os tipos I de colágeno humano, de rato e de galinha, além de 1,0% de reatividade com o tipo III de colágeno de camundongo.
Reconhece o colágeno tipo I de camundongo.
Imunogênio
Colágeno tipo I extraído e purificado da pele de camundongo.
Aplicação
Análise de Western blot:
A diluição 1:500 de um lote anterior detectou o colágeno tipo I em 10 μg de lisado de fígado de camundongo.
Imuno-histoquímica:
Diluição 1:40 de um lote anterior para coloração imunofluorescente de tecidos congelados de pele e fígado de camundongo.
RIA:
Uma diluição de 1:200 de um lote anterior foi usada em RIA.
ELISA:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
O anti-colágeno de camundongo Tipo 1 é um anticorpo policlonal de coelho que detecta o colágeno de camundongo tipo 1 e foi testado para uso em ELISA, imuno-histoquímica, radioimunoensaio e Western blot.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
Descrição-alvo
MW do precursor do colágeno tipo I: 138.032 kDa
Ligação
Substitui: AB765
forma física
Formato: Purificado
O anticorpo purificado é fornecido em um tampão contendo citrato 0,1M, fosfato de potássio 0,1M, em um pH de 7,2-7,4 e 10 µg/ml de antibióticos e antimicóticos.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecidos de pele e fígado de camundongo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Glycoprotein VI-dependent and -independent pathways of thrombus formation in vivo.
Dubois, C; Panicot-Dubois, L; Merrill-Skoloff, G; Furie, B; Furie, BC
Blood null
Gerald J Spangrude et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 34(1), 67-82 (2015-10-07)
Splenomegaly is a major manifestation of primary myelofibrosis (PMF) contributing to clinical symptoms and hematologic abnormalities. The spleen from PMF patients contains increased numbers of hematopoietic stem cells (HSC) and megakaryocytes (MK). These MK express high levels of P-selectin (P-sel)
Ming-Hui Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 291(15), 8070-8089 (2015-12-15)
Idiopathic pulmonary fibrosis is a disease characterized by progressive, unrelenting lung scarring, with death from respiratory failure within 2-4 years unless lung transplantation is performed. New effective therapies are clearly needed. Fibroblast activation protein (FAP) is a cell surface-associated serine
Woo-Gyun Choi et al.
Nutrition & metabolism, 14, 48-48 (2017-08-07)
Dietary fructose can rapidly cause fatty liver in animals through de novo lipogenesis (DNL) and contribute to the development and severity of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). In response to diverse cellular insults including endoplasmic reticulum (ER) and oxidative stress
Michael J Mienaltowski et al.
Stem cell research & therapy, 5(4), 86-86 (2014-07-10)
Multipotent progenitor populations exist within the tendon proper and peritenon of the Achilles tendon. Progenitor populations derived from the tendon proper and peritenon are enriched with distinct cell types that are distinguished by expression of markers of tendon and vascular