CC054
Human Collagen Type III
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinônimo(s):
Collagen III from human placenta, alpha 1 Type III Collagen
About This Item
Produtos recomendados
product name
Human Collagen Type III,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1% Human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins
<10% Human collagen type I
entrada
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
solubilidade
water: soluble at 20 °C
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Fibrinogen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... COL3A1(1281)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as an extracellular matrix (ECM) protein in microarray analysis, to coat nitrocellulose film slides for probing and detection experiments
- to coat microfluidic migration devices and to study the impact of extracellular matrix (ECM) on cell migration
- as a positive control in Gpr56 PRESTO-Tango assay and GTP-Rho pull-down assay, to evaluate its effects on cellular signaling and interactions
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.