C7505
L-Cystathionine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Sinônimo(s):
(R)-S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-homocysteine
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Cystathionine, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
UHPLC: suitable
cor
white
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
ILRYLPWNYFXEMH-WHFBIAKZSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3