H9633
L-Homocysteic acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
L-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Homocysteic acid, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
VBOQYPQEPHKASR-VKHMYHEASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)