H6010
L-Homocystine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Homocystine, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
281-284 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-WDSKDSINSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3