67520
1-Methyl-L-histidine
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
3-(1-Methylimidazol-4-yl)-L-alanine, 3-Methyl-L-histidine (archaic), Nτ-Methyl-L-histidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Methyl-L-histidine, ≥98.0% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
≤5% water
pf
~240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?