Merck
Pular para
B0935
Benazepril hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N2O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
460.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Benazepril is a long-acting angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
Q0632Y0001025Y0001038
Benazepril hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001025
Benazepril hydrochloride
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benazepril hydrochloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)