Documentos Principais
E1905
Sigma-Aldrich
(+)-Etomoxir
≥98% (HPLC), powder, CPT-1 inhibitor
Sinônimo(s):
Ácido R(+)-2-[6-(4-clorofenoxi)hexil]-oxirano-2-carboxílico
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.877,00
25 MG
R$ 6.505,00
R$ 1.877,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.877,00
25 MG
R$ 6.505,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18ClO4 · Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
338.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.877,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
(+)-Etomoxir, ≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: freely soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)[C@@]2(CCCCCCOc1ccc(Cl)cc1)CO2
InChI
1S/C15H19ClO4.Na.H2O/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/t15-;;/m1../s1
chave InChI
WENJLJJSJDAJDN-QCUBGVIVSA-M
Descrição geral
O sal sódico de (+)-etomoxir hidratado pertence ao grupo de compostos de ácido oxirano carboxílico e medeia a canalização metabólica dos precursores de ácidos graxos. [1]Ele favorece o estresse oxidativo em células T[2] e impede a diferenciação das células T. [3]Ele inibe a oxidação de ácidos graxos e promove a fome e a ingestão de alimentos. [4]O etomoxir prejudica o desenvolvimento de tumores mediados pelas células supressoras derivadas da linhagem mieloide e pode ter potencial terapêutico. [5]
Aplicação
O sal sódico de (+)-etomoxir hidratado foi usado como inibidor da carnitina palmitoiltransferase 1 (CPT-1) nas linhagens celulares de tumores de mama[6] e de tumores de camundongos. [7]Ele também foi usado como um inibidor da oxidação de ácidos graxos em células epiteliais primárias de próstata humana[8] e linfócitos. [9]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibidor irreversível da O-carnitina palmitoiltransferase-1 (CPT-1); ativador de PPARα
Embalagem
Armazene firmemente lacrado, ao abrigo da luz
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The CPT1a inhibitor, etomoxir induces severe oxidative stress at commonly used concentrations
OConnor RS, et al.
Scientific Reports, 8(1), 6289-6289 (2018)
Etomoxir mediates differential metabolic channeling of fatty acid and glycerol precursors into cardiolipin in H9c2 cells
Xu FY, et al.
Journal of Lipid Research, 44(2), 415-423 (2003)
L-carnitine ameliorates the liver inflammatory response by regulating carnitine palmitoyltransferase I-dependent PPAR gamma signaling
Jiang F, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(2), 1320-1328 (2016)
Etomoxir actions on regulatory and memory T cells are independent of Cpt1a-mediated fatty acid oxidation
Raud B, et al.
Cell Metabolism, 28(3), 504-515 (2018)
Organoids model distinct Vitamin E effects at different stages of prostate cancer evolution
Njoroge RN, et al.
Scientific Reports, 7(1), 16285-16285 (2017)
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Questions
  1. What are the specific inhibitor recommendations for beta oxidation?
    1 answer
    1. For an inhibitor for beta oxidation, the following products may be of interest:
      •E1905 (+)-Etomoxir sodium salt hydrate
      •5.09455 InSolution Etomoxir
      •M5199 Meldonium dihydrate