Documentos Principais
SML1122
Sigma-Aldrich
BTB06584
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Nitro-5-(phenylsulfonyl)phenyl 4-chloro-benzoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 696,00
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 696,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H12ClNO6S
Número CAS:
Peso molecular:
417.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
chave InChI
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase.
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase. The compound BTB06584 has no affect on oxygen consumption or mitochondrial membrane potential in HL-1, a mouse cardiac cell line, but blocks ATP consumption and ischemic cell death following inhibition of cellular respiration.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)