Documentos Principais
216445
Supelco
Amberlite IRA743 Ion Exchange Resin
free base, 25-30 mesh
Selecione um tamanho
250 G
R$ 981,00
1 KG
R$ 2.686,00
R$ 981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 981,00
1 KG
R$ 2.686,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
R$ 981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Amberlite IRA743 free base, free base
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
descrição
weakly basic anion exchange resin
Formulário
beads
temperatura de autoignição
~800 °F
umidade
48-54%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Grupo ativo da matriz
N-methylglucamine (free base form) functional group
tamanho de partícula
500-700 μm
capacidade
0.7 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
affinity
cadeia de caracteres SMILES
N(C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(Cc2c(cccc2)C=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C16H25NO6.C10H10/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)8-17(2)16(23)15(22)14(21)13(20)12(19)9-18;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-7,12-16,18-23H,1,8-9H2,2H3;3-8H,1-2H2/t12-,13-,14+,15-,16?;/m1./s1
chave InChI
STVMLWQMXHXTJS-ULVCUCBLSA-N
Descrição geral
Amberlite IRA743 free base is of styrenic, macroreticular form.
Aplicação
Borate-specific chelating resin for the removal of borate, boric acid, other boron species from water; highly selective so that salts, including bases, do not interfere significantly.
Características e benefícios
Weakly basic resin with N-methylglucaomine functionality which is useful in boron-specific applications.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Boron pollution in the Simav River, Turkey and various methods of boron removal.
Okay, O., et al.
Water Research, 19, 857-862 (1985)
Adsorption mechanism of hexavalent chromium removal using Amberlite IRA 743 resin.
Gandhi
Ion Exchange Letters , 3, 25-35 (2010)
Catalysis by Anion Exchange Resins.
Schmidle, Claude J., and Richard C. Mansfield.
Ind. and Eng. Chem., 44, 1388-1390 (1952)
Lei Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 5371-5371 (2020-10-25)
Autoinducer-2 (AI-2) is a quorum sensing signal that mediates communication within and between many bacterial species. However, its known receptors (LuxP and LsrB families) are not found in all the bacteria capable of responding to this signaling molecule. Here, we
Conteúdo relacionado
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.