06423
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, strongly acidic
About This Item
Produtos recomendados
product name
Amberlyst® 15 hydrogen form, strongly acidic, cation exchanger, dry
forma
beads
qualidade
dry
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
120 °C max. temp.
umidade
≤1.6%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~5% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
<300 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
técnica de separação
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Resistência química/física
hexane 10-15; toluene 10-15; ethylene dichloride 15-20; ethylene acetate 30-40; 95% ethylene alcohol 60-70; water 60-70.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
diarylmethyl sulfones
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.