A1887
Albumina
lyophilized powder, essentially fatty acid free
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 66478 Da
técnica(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤0.007% Fatty Acids
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Aplicação
- as a carrier of CPT-11 (irinotecan, Campto) and SN-38 to investigate its binding to human plasma proteins
- to study the adsorption of water and acetonitrile (AN) vapor on a human serum albumin
- to study its effect on wound healing process
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves