SAE0160
Albumin human
Exbumin™, Recombinant, lyophilized powder, Animal Component Free, suitable for cell culture, low endotoxin
Sinônimo(s):
ExbuminInVitria, rHSA
Selecione um tamanho
R$ 5.126,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.126,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
monomer ~67 kDa
concentração
>96%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Advantages
- Eliminates animal-derived additives
- Safe and regulatory friendly
- Provides well-defined and consistent stem cell medium
- Raw materials, manufacturing equipment, and packaging is certified blood free and animal free
Embalagem
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)