Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
G1264
Sigma-Aldrich
Gentamicina
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Gentiomicina C
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
42020823
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Nome do produto
Gentamicina, powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
Micromonospora purpurea
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
potência
~600 μg Gentamicin per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrição geral
A gentamicina, também conhecida como gentamicina C, é um aminoglicosídeo que é produzido naturalmente por bactérias gram negativas. Esse antibiótico age impedindo a síntese proteica. O sulfato de gentamicina impede o crescimento de bactérias gram positivas e gram negativas, in vivo e in vitro. Na cultura de tecidos, o sulfato de gentamicina é usado para inibir o crescimento de várias cepas de micoplasma.
Estrutura química: aminoglicosídeo
Aplicação
O sulfato de gentamicina, um antibiótico de amplo espectro, foi usado como agente seletivo (gene de resistência à gentamicina) em aplicações de cultura celular e biologia molecular. Este produto é recomendado para uso em concentração de 50 mg/l.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A gentamicina provoca a leitura errada de códons ao se ligar à subunidade ribossômica 30S, bloqueando a translocação de peptidil-tRNA do sítio aceptor para o sítio doador. O efeito bactericida da gentamicina sobre a Pseudomonas aeruginosa é exercido pela ligação da gentamicina à membrana externa, onde ela desaloja cátions naturais, desestabiliza a membrana e forma buracos na superfície celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias Gram negativas e Gram positivas, inclusive cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus..
Componentes
A gentamicina é um complexo aminoglicosídico produzido pela fermentação de Micromonospora purpurea ou M. echinospora. Ela é usada na forma do sal sulfato. Há três componentes, sendo que cada um consiste de cinco moléculas de nitrogênio básicas e requer cinco equivalentes de ácido sulfúrico por mol de base de gentamicina.
Atenção
As soluções estéreis devem ser armazenadas a 2-8 °C. Demonstrou-se também que as soluções são estáveis em temperatura ambiente e em tampões aquosos em ebulição de pH 2-142.
Nota de análise
Solubilidade: livremente solúvel em água, praticamente insolúvel em etanol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jianping Liu et al.
PloS one, 10(3), e0120612-e0120612 (2015-03-21)
In addition to cochleotoxicity, systemic aminoglycoside pharmacotherapy causes vestibulotoxicity resulting in imbalance and visual dysfunction. The underlying trafficking routes of systemically-administered aminoglycosides from the vasculature to the vestibular sensory hair cells are largely unknown. We investigated the trafficking of systemically-administered
R J Collier et al.
Journal of animal science, 84 Suppl, E1-13 (2006-04-04)
Selecting domestic animals for tolerance to thermal stress (TS) has been counterproductive, because acclimation involves reducing or diverting metabolizable energy from production to balance heat gain and loss. Ideally, simultaneous selection for increased production and improved thermotolerance is desirable, but
Hongzhe Li et al.
PloS one, 6(4), e19130-e19130 (2011-05-10)
Exposure to intense sound or high doses of aminoglycoside antibiotics can increase hearing thresholds, induce cochlear dysfunction, disrupt hair cell morphology and promote hair cell death, leading to permanent hearing loss. When the two insults are combined, synergistic ototoxicity occurs
Arnaud Gutierrez et al.
Molecular cell, 68(6), 1147-1154 (2017-12-12)
Physiologic and environmental factors can modulate antibiotic activity and thus pose a significant challenge to antibiotic treatment. The quinolone class of antibiotics, which targets bacterial topoisomerases, fails to kill bacteria that have grown to high density; however, the mechanistic basis
Meital Zilberman et al.
Acta biomaterialia, 22, 155-163 (2015-04-30)
Over the last decades, wound dressings have evolved from a crude traditional gauze dressing to tissue-engineered scaffolds. Many types of wound dressing formats are commercially available or have been investigated. We developed and studied hybrid bilayer wound dressings which combine
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.