Documentos Principais
A8598
Sigma-Aldrich
Ancitabine hydrochloride
Sinônimo(s):
2,2′-Anhydro-(1-β-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cyclo-C, Cyclocytidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 921,00
R$ 921,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 921,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N3O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
261.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 921,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
chave InChI
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Aplicação
Ancitabine hydrochloride is an antineoplastic agent for the treatment of lymphatic leukemia and sinus acceleration.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antineoplastic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tyramine-like effect of cyclocytidine (2,2'-anhydro-1-β-arabinofuranosylcytosine hydrochloride), an antineoplastic agent
Oguro, K., Hashimoto, K.
The Journal of Experimental Medicine, 124, 83-90 (1978)
M Hewish et al.
British journal of cancer, 108(4), 983-992 (2013-01-31)
DNA mismatch repair deficiency is present in a significant proportion of a number of solid tumours and is associated with distinct clinical behaviour. To identify the therapeutic agents that might show selectivity for mismatch repair-deficient tumour cells, we screened a