Documentos
P3032
Sigma-Aldrich
Penicilina G
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17N2NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
356.37
Beilstein:
3834217
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
34010400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
Penicilina G, powder, BioReagent, suitable for cell culture
linha de produto
BioReagent
forma
powder
potência
≥1477 units per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Descrição geral
Estrutura química: ß-lactâmica
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for extended periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days.
Aplicação
A penicilina G é um antibiótico natural de espectro de ação estreito. Ela é eficaz contra Streptococcus pneumoniae, estreptococos dos grupos A, B, C e G, estreptococos do grupo D não enterococos, estreptococos do grupo viridians e estafilococos não produtores de penicilinase. Ela foi usada para estudar as implicações diagnosticas e terapêuticas de Enterococcus faecalis resistente à gentamicina, sequência tipo 6, com suscetibilidade reduzida à penicilina e em cultura celular, tanto isoladamente quanto em associação com estreptomicina e outros antibióticos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A penicilina G atua inibindo a síntese da parede celular pela ligação a proteínas que se ligam à penicilina (PBPs), inibindo a ligação cruzada da cadeia do peptidoglicano.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
As soluções devem ser esterilizadas por filtração e armazenadas a 2-8 °C por 1 semana ou a -20 °C por períodos mais longos. As soluções são estáveis a 37 °C por 3 dias. O sal sódico é solúvel em H2O em concentração de 100 mg/ml.
Outras notas
1 mu, 10 mu, 25 mu, 100 mu
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. O produto contém penicilina. Mantenha-o em local seco.
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Fleury Augustin Nsole Biteghe et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 211, 111982-111982 (2020-09-01)
Aberrant anti-cancer drug efflux mediated by membrane protein ABC transporters (ABCB5 and ABCG2) is thought to characterize melanoma heterogeneous chemoresistant populations, presumed to have unlimited proliferative and self-renewal abilities. Therefore, this study primarily aimed to investigate whether continuous exposure of
Ana Amaral et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 582211-582211 (2020-11-17)
Although proteases found in neutrophil extracellular traps (NETs) have antimicrobial properties, they also stimulate collagen type 1 (COL1) production by the mare endometrium, contributing for the development of endometrosis. Cathepsin G (CAT), a protease present in NETs, is inhibited by
Paul P Drury et al.
Neuropharmacology, 83, 62-70 (2014-04-15)
Basal ganglia injury after hypoxia-ischemia remains common in preterm infants, and is closely associated with later cerebral palsy. In the present study we tested the hypothesis that a highly selective neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor, JI-10, would improve survival
Şahin Direkel et al.
Turkiye parazitolojii dergisi, 44(4), 216-220 (2020-12-04)
Leishmaniasis is an important parasitic disease in many countries, including ours. A variety of drugs are currently used for its treatment. However, certain side effects of these drugs, such as teratogenicity, hepatotoxicity and nephrotoxicity, have been reported in some patients.
Elżbieta Łopieńska-Biernat et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-16)
Anisakis simplex (s.l.) is a complex of three sibling (biological) species of parasitic nematodes of marine mammals, including A. berlandi, A. pegreffii and A. simplex (s.s.). It is characterized by a complex life cycle in which humans can become accidental
Artigos
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.