Documentos
A2411
Sigma-Aldrich
Anfotericina B
solid, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Fungizone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H73NO17
Número CAS:
Peso molecular:
924.08
Beilstein:
78342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
Anfotericina B, BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
fonte biológica
Streptomyces sp.
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
~80% (HPLC)
forma
solid
potência
>750.00 μg per mg (Dry basis)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
yellow to yellow-orange
solubilidade
H2O: slightly soluble
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
chave InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Estrutura química: polieno
Aplicação
A anfotericina B é um antibiótico antifúngico polieno de Streptomyce sp. Ele tem uma alta afinidade com esteróis, especialmente ergosteróis de membranas celulares bacterianas e fúngicas. O uso normal na manutenção de culturas celulares fungicidas é de 2,5 mg/l com penicilina e estreptomicina usadas no meio.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A anfotericina B se liga a esterois, formando poros na membrana e causando o vazamento de pequenas moléculas. O produto é mais eficaz contra fungos e leveduras.
Atenção
A anfotericina B permanece ativa por 3 dias em cultura a 37 °C. A -20 °C e ao abrigo de ar e luz, o produto permanece ativo por 5 anos.
Nota de preparo
A anfotericina B é insolúvel em água em pH 6 a 7, mas solúvel em água em pH 2 ou 11. É solúvel em DMSO (30-40 mg/ml) e em dimetilformamida (2-4 mg/ml). Soluções aquosas não podem ser esterilizadas por filtração devido a sua baixa solubilidade.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. O produto é sensível a luz e umidade.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Gentamicina 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1397
Gentamicina
Nystatin powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N6261
Nystatin
Estreptomicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9137
Estreptomicina
Daniel J Mullen et al.
PLoS genetics, 16(9), e1009023-e1009023 (2020-09-15)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death and lung adenocarcinoma is its most common subtype. Although genetic alterations have been identified as drivers in subsets of lung adenocarcinoma, they do not fully explain tumor development. Epigenetic alterations have
Shannon M Reilly et al.
The Journal of clinical investigation, 131(10) (2021-04-07)
The protein kinases IKKε and TBK1 are activated in liver and fat in mouse models of obesity. We have previously demonstrated that treatment with the IKKε/TBK1 inhibitor amlexanox produces weight loss and relieves insulin resistance in obese animals and patients.
Hsin-Yun Sun et al.
Transplantation, 96(6), 573-578 (2013-07-12)
Limited data exist regarding echinocandins as antifungal prophylaxis in liver transplant recipients. The efficacy and safety of targeted prophylaxis with micafungin or amphotericin B lipid complex (ABLC) was assessed in a sequential cohort of high-risk patients (posttransplantation dialysis, retransplantation, or
Anna-Maria Dietl et al.
Microorganisms, 9(3) (2021-04-04)
Fungal infections due to Aspergillus species have become a major cause of morbidity and mortality among immunocompromised patients. At the Medical University of Innsbruck, A. terreus and related species are the second most common causative agents of aspergillosis. In this
Manica Balasegaram et al.
Expert opinion on emerging drugs, 17(4), 493-510 (2012-11-22)
Leishmaniasis is a parasitic disease transmitted by phlebotomine sandflies. Between 700,000 and 1.2 million cases of cutaneous leishmaniasis and between 200,000 and 400,000 cases of visceral leishmaniasis (VL), which is fatal if left untreated, occur annually worldwide. Liposomal amphotericin B
Artigos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic