Merck
Pular para
A6778
Enzima conversora da angiotensina
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
ECA, Peptidil-dipeptidase A, Peptidildipeptídeo hidrolase
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010109
NACRES:
NA.32
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
A enzima conversora da angiotensina (ECA) é uma dipeptidil-carboxipeptidase que existe nas isoformas somática e testicular, com o motivo de ligação de zinco HEXXH no seu sítio ativo. A ECA regula a pressão arterial por meio do sistema renina-angiotensina. A ECA eleva a pressão arterial por meio da conversão da angiotensina I no vasoconstritor essencial angiotensina II e da inibição do potente vasodilatador bradicinina. A inibição da ECA é uma estratégia terapêutica direcionada para hipertensão arterial. Os diversos peptídeos sintéticos inibidores de ECA disponíveis para uso clínico incluem captopril, enalapril e lisinopril. Atualmente, estão sendo desenvolvidos peptídeos inibidores a partir de fontes naturais de alimentos ou compostos fenólicos a partir de fontes vegetais para inibir a ECA. A ECA tem um papel crítico na fertilização, pois libera proteínas ancoradas ao glicosilfosfatidilinositol (GPI) na membrana dos espermatozoides.
Application
A enzima conversora da angiotensina de pulmão de coelho foi usada:
  • para mediar o efeito inibitório de hidrolisados de proteína de clara de ovo sobre a atividade da ECA por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)
  • para medir a inibição de ECA por pericarpo de lichia e peito de frango cozido usando hipuril-L-histidil-L-leucina (HHL) como substrato por HPLC de fase reversa (RP-HPLC)3 e HPLC, respectivamente
  • na liberação de proteína ancorada a GPI in vitro em algumas linhagens celulares, como HeLa, HEK293 e, in vivo, no esperma de camundongo.
Biochem/physiol Actions
Remove dipeptídeos C-terminais de substratos suscetíveis, como angiotensina I e bradicinina.
Analysis Note
Pode conter traços de cloreto de sódio.
Other Notes
Uma unidade produz 1,0 μmol de ácido hipúrico a partir de hipuril-His-Leu por min em HEPES 50 mM e NaCl 300 mM em pH 8,3 a 37 °C.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
A2580SAE0075176872
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥10 U/mg
specific activity
≥0.8 units/μg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How many grams per 1 U?
    1 answer
    1. The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 70% and the minimum activity will be 2 units per milligram protein. As an example, a batch that reports a protein content of 100% and an activity of 2 units per milligram protein will have a vial content of 2.5 mg for the 5 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6778#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the effect of bleomycin on Angiotensin Converting Enzyme (ACE) activity in vivo?
    1 answer
    1. Bleomycin causes a marked reduction in rabbit lung ACE activity. Reference: Cancer Research, 40, 3621-3626, (1980).
      Helpful?
  4. Are there any other known inhibitors of rabbit lung Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Idrapril, the prototype of a new class of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, competitively inhibits, with nanomolar apparent Ki, the hydrolysis of hippuryl-glycyl-glycine by rabbit lung ACE.  Kinetic Ki and kon and koff values were 470 pM, 3.0±1.5×106 M-1sec-1 and 1.4±0.3×10-3 sec-1, respectively.  Reference: Biochemical Pharmacology, 45(6), 1358-1362 (1993).
      Helpful?
  5. What is the medical significance of Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Angiotensin-converting enzyme (ACE) produces angiotensin II, a substance that affects the cardiovascular system in numerous ways, including narrowing of blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and cause the heart to work harder.  ACE inhibitors treat a variety of conditions, such as high blood pressure, scleroderma and migraines. (Mayo Clinic)