D4943
Dipeptidyl Peptidase IV human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, pkg of ≥1.0 units/vial, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
CD26, DPPIV, Dipeptidyl aminopeptidase IV, Glycoprotein GP110
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulário
solution
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
105 kDa
embalagem
pkg of ≥1.0 units/vial
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)