A4980
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Sinônimo(s):
o-Aminobenzoic acid-FRK(Dnp)P-OH, o-aminobenzoic acid-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH trifluoroacetate salt, Abz-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
film
cor
yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.