SAE0064
Angiotensin Converting Enzyme-2, ACE2
Human recombinant, ≥1000000 U/mg, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ACE-related carboxypeptidase, ACE2, Angiotensin-converting enzyme homolog (ACEH), COVID-19 receptor, Coronavirus receptor, Metalloprotease MPROT15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
200
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥1000000 U/mg
peso molecular
~85.9 kDa by SDS-PAGE
Impurezas
≤1 EU/μg protein Endotoxin
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ACE2(59272)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Certificados de análise (COA)