Unfortunately, endotoxin testing is not performed on this product.
A6075
Monoclonal Anti-Chicken Egg Albumin (Ovalbumin) antibody produced in mouse
clone OVA-14, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Albumin, chicken egg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OVA-14, monoclonal
peso molecular
antigen 45 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, turkey
não deve reagir com
mouse, bovine, horse, canine, feline, pig, pigeon, rabbit, guinea pig, goat, sheep, donkey, rat, human
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000 using chicken egg albumin (ovalbumin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Alb(396197)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
I ordered and got with lot# 0000212539. Need to know endotoxin contain in the item I received. Thanks in advance!!
1 answer-