The molecular weight of this material is 44,287 daltons or g/mol. A 1 molar solution would be 44,287 grams per liter, a 100 mM solution would be 4,428 grams per liter, and so on. To prepare 100 ml of a 1 mM solution, 4.4287 g of the product will be needed.
A2512
Albumina
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina, Ovalbumina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
tipo
Grade VI
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
44287 Da by calculation
purificado por
chromatography
Extensão da rotulagem
4-20 mol mannose per mol ovalbumin protein
técnica(s)
bioconjugation: suitable
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... OVAL(396058)
Descrição geral
Aplicação
- as a medium for cell incubation in EliCell assay for the detection of released cytokines from eosinophil[3]
- to induce allergic inflammation and atopic dermatitis in experimental mice[4]
- as a component in control mixture for validating tandem mass spectral analysis[5]
- as a model protein antigen to evaluate the in vivo efficacy of a chitosan/interleukin (IL)-12 adjuvant system[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How can we make 1 mm concentration of chicken egg albumin
1 answer-