O1641
Ovalbumin (323-339) (chicken, Japanese quail)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97-100% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
composição
peptide content, 65-100%
cor
white
solubilidade
water, double-distilled: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)