C6534
Anti-Chicken Egg Albumin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Albumin, chicken egg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken
técnica(s)
indirect ELISA: 1:80,000
quantitative precipitin assay: 3-5 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Alb(396197)
Descrição geral
Aplicação
- quantitative precipitin assay
- indirect enzyme linked immunoassay (ELISA)
- development of nonimmune rabbit antiserum against chicken ovalbumin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3