A3230
AR-A014418
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-(4-Methoxybenzyl)-N′-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white to tan
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow
H2O: insoluble
originador
AstraZeneca
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
chave InChI
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.