SML0339
Tideglusib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, NP-12, NP031112
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1SN(C(=O)N1Cc2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
chave InChI
PMJIHLSCWIDGMD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
Aplicação
- as a reference compound in ADP-GloTM Kinase assay[1]
- as an allosteric inhibitor of GSK-3β to study its effects on myocardial remodeling and angiogenesis[2]
- as a differentiation agent (specifically a glycogen synthase kinase (GSK)-3β inhibitor) to convert fibroblast cells into octamer-binding transcription factor-4 (OCT4)+ and vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR-2/fetal liver kinase-1 (FLK1)+ cells[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.