N2630
Nicotinamide 1,N6-ethenoadenine dinucleotide
≥98%
Sinônimo(s):
ε-NAD, 1,N6-Etheno NAD, 1,N6-Ethenonicotinamide adenine dinucleotide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (Organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble-250 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c4ncn6ccnc56)C(O)C2O
InChI
1S/C23H28N7O14P2/c24-19(35)11-2-1-4-28(6-11)22-17(33)15(31)12(42-22)7-40-45(36,37)44-46(38,39)41-8-13-16(32)18(34)23(43-13)30-10-26-14-20-25-3-5-29(20)9-27-21(14)30/h1-6,9-10,12-13,15-18,22-23,31-34H,7-8H2,(H2,24,35)(H,36,37)(H,38,39)
chave InChI
AVLUSNAXLARRGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Utilizing Enzymes