A271
Anti-α2A Adrenergic Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ADRA2, Anti-ADRA2R, Anti-ADRAR, Anti-ALPHA2AAR, Anti-ZNF32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, pig
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000
western blot: 1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150)
mouse ... Adra2a(11551)
rat ... Adra2a(25083)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-α2A adrenergic receptor detects rat and mouse α2A adrenergic receptors by immunoblotting and immunohistochemistry. In immunoblotting, the antibody detects an approx. 45kDa band representing α2A receptors in tissues expressing this receptor subtype, although some non-specific bands have also been observed in certain cases.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)