81382
Álcool polivinílico
Mw ~27,000
Sinônimo(s):
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystals
peso molecular
Mw ~27,000
Extensão da rotulagem
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~600 polymerization
resíduo de ignição
≤0.5%
viscosidade
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available