A2052
Anti-GABA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Gaba, Anti Gaba Antibody, Anti-Gaba, GABA Antibody - Anti-GABA antibody produced in rabbit, Gaba Antibody, Anti-γ-Aminobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, Drosophila, wide range
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
dot blot: 1:10,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabra1(29705)
Categorias relacionadas
Descrição geral
GABA (γ-aminobutyric acid) is a multifunctional molecule found in several organisms, from prokaryotes to vertebrates. It is present in non-nervous structures, such as peripheral nervous and endocrine systems. GABA is formed following decarboxylation of glutamic acid by the enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD).
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade