AB175
Anti-GABA Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-GABA Receptor Antibody, GABA Receptor Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabra1(29705)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected GABA in a competitive ELISA.
Immunohistochemistry Protocol:
Tissues fixed with 4% paraformaldehyde and 0-0.5% glutaraldehyde gives good results. Glutaraldehyde is required for antibody reactivity.
1) Tissue is fixed with 4% paraformaldehyde, 0-0.5% glutaraldehyde, 0.5% potassium dichromate in 0.1M phosphate buffer at pH 6.5.
2) Tissue is post-fixed overnight, vibratome sectioned in 50 mm and incubated in 0.05M Tris buffer, pH 6.5 for three hours.
3) Sections are incubated for 18-24 hours in AB175 diluted in PBS containing 0.1% sodium azide, 0.2% Triton X-100 and 1% normal goat serum.
4) Fluorescein conjugated antibody or ABC system may be used as the secondary reagent.
Note: Without colchicine pretreatment well-stained cell bodies are visible in the cerebral cortex, cerebrallar cortex, superior colliculus and some brainstem raphe. With colchicine pretreatment, additional cell body staining is present in the interpeduncular nucleus and the dorsal column nuclei.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABA in rat brain tissue.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Rat Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1