AB5905
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
CHEMICON®, guinea pig polyclonal
Sinônimo(s):
VGLUT1, BNPI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody, serum, Chemicon®
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Slc17A7(116638)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vesicular Glutamate Transporter 1 in rat E18 cortical cells. - Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1