G9282
Monoclonal Anti-Glutamate antibody produced in mouse
clone GLU-4, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GLU-4, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
indirect ELISA: 1:10,000 using in situ prepared L-glutamate-glutaraldehyde-BSA conjugate for coating
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immuno-electron microscopy (1 paper)
- immunolabeling of glutamate in the lamina of the Drosophila visual system
- immunocytochemistry at a working dilution of 1:20,000 to detect glutamate using heart and extrinsic nerves of stomatopod crustacean, Squilla oratoria
- immunofluorescent staining as a primary antibody at a working dilution of 1:1000 using cryosections of brains and embryos from mice
- use as a primary antibody to measure the glutamate release in synaptosome preparations
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)