A1970
Anti-VSV-Glycoprotein−Agarose antibody, Mouse monoclonal
clone P5D4, purified from hybridoma cell culture, PBS suspension
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P5D4, monoclonal
forma
PBS suspension
classe(s) química(is) do analito
proteins (VSV-G)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Isotipo
IgG1
capacidade
≥15 nmol/mL, resin binding capacity (VSV-G tagged fusion protein)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (1 paper)
forma física
Nota de preparo